Přeskočit na
363138
Poly(vinyl alcohol)
Mw 31,000-50,000, 98-99% hydrolyzed
Synonyma:
PVA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 370,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 950,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 630,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[-CH2CHOH-]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
1 370,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mw 31,000-50,000
feature
hydrophilic
falling ball
5.4-6.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a vinyl based water soluble polymer that can be used as a non-ionic surface active agent. It can also be used as a biodegradable polymer and can be incorporated in adhesives, coatings, textiles, ceramics and cosmetics. Its properties include good transparency, chemical resistance, toughness and anti-electrostatic properties.
Application
PVA can be used for a variety of applications such as:
  • a stabilizer in the synthesis of nanoparticles
  • preparation of biodegradable polymeric nanoparticles for biomedical applications
  • immobilization of glucose oxidase for the development of a biosensor
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
348406341584Y0001550
vibrant-m
Y0001550
Poly(vinyl alcohol)
description
Mw 31,000-50,000, 98-99% hydrolyzed
description
average Mw 13,000-23,000, 98% hydrolyzed
description
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
mol wt
Mw 31,000-50,000
mol wt
average Mw 13,000-23,000
mol wt
Mw 89,000-98,000
mol wt
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
-
falling ball
5.4-6.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
falling ball
3.5-4.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
falling ball
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
falling ball
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(vinyl alcohol)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the solubility of PVA
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, other PVA products of similar molecular weight, such as P8136, 87-90% hydrolyzed, average mol wt 30,000-70,000, are soluble at 50 mg/mL in water. A similar rate would be expected for this item.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?