Key Documents
8.41470
Sigma-Aldrich
Creatine monohydrate
for synthesis
Synonyma:
Creatine monohydrate, N-Amidinosarcosine monohydrate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H9N3O2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
131.13 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-306-6
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
>800 °C
pH
6.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
296-297 °C (decomposition)
solubility
17 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 1
1 of 1
Taurine ≥99%
Sigma-Aldrich
T0625
Taurine