Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 590,00 Kč |
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 700,00 Kč |
O této položce
3 590,00 Kč
Název produktu
Creatine monohydrate, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
292 °C
SMILES string
O.CN(CC(O)=O)C(N)=N
InChI
1S/C4H9N3O2.H2O/c1-7(4(5)6)2-3(8)9;/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H,8,9);1H2
InChI key
MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form crystalline powder |
| assay ≥98% | assay ≥97% | assay - | assay 98.5-101.5% dry basis |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 292 °C | mp - | mp 296-297 °C (decomposition) | mp 215 °C |
| color white to off-white | color white | color - | color white |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?