Merck
1.05206
Creatinine
for biochemistry
Synonyma:
Creatinine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
113.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
200-466-7
NACRES:
NA.21
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
305 °C (decomposition)
solubility
90 g/L
bulk density
484 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
InChI key
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for biochemistry
Application
Creatinine for biochemistry. CAS 60-27-5, pH 7.0 - 9.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration)≥ 99.0 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)7 - 9Spec. Absorptivity A 1%/1cm (234 nm; 0.001 %; buffer pH 7.0)620 - 640Chloride (Cl)≤ 0.2 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.001 %Creatine (HPLC)≤ 0.2 %
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
554.0 °F
flash_point_c
290 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
105206050004022536062174
105206005004022536062167