pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 940,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H7N3O · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
149.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-898-9
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
1 940,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥97%
form
powder
SMILES string
Cl.CN1CC(=O)NC1=N
InChI
1S/C4H7N3O.ClH/c1-7-2-3(8)6-4(7)5;/h2H2,1H3,(H2,5,6,8);1H
InChI key
PJYONPGZTHDDJM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Catalytic hydrogenation of acylguanidines
- Strong binding of alkylguanidinium ions by molecular tweezers for a selective arginine receptor molecule
- Investigations of drug distribution in the body after oral administration to rats
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay ≥98% | assay - | assay - |
| form powder | form powder | form solid | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?