Key Documents
8.07027
Sigma-Aldrich
1,2-Propylene oxide
for synthesis
Synonyma:
1,2-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
58.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-879-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
585 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
380 mg/kg LD50, oral (Rat)
1245 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-36 % (v/v)
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
kinematic viscosity
0.37 cSt(20 °C)
mp
-112 °C
transition temp
flash point -38 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Enhanced poly(propylene carbonate) synthesis: Enhanced poly(propylene carbonate) materials were developed through a one-pot synthesis from carbon dioxide, propylene oxide, and a carboxylic dianhydride, showing significant improvements in yield strength when the feed molar ratio of dianhydride to propylene oxide was increased (X Chen et al., 2018).
  • Copolymerization with carbon dioxide: A study on the copolymerization and terpolymerization of carbon dioxide/propylene oxide/phthalic anhydride using a cobalt salen complex demonstrated efficient synthesis without forming ether linkages (JY Jeon et al., 2014).
  • Polymer architectures: Innovative polymer architectures were explored in the synthesis of poly(ethylene oxide), propylene oxide, and other alkylene oxides, which include novel bioconjugation techniques (J Herzberger et al., 2016).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.832
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-36.4 °F - Equilibrium method
flash_point_c
-38 °C - Equilibrium method
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)