S5006
Styrene oxide
97%
Synonyma:
1,2-Epoxyethylbenzene, Phenylethylene oxide, Phenyloxirane
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
4.14 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
97%
autoignition temp.
928 °F
expl. lim.
~22 %
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1OC1c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
InChI key
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of poly (styrene oxide) with different molecular weights using tin catalysts: This study explores the ring-opening polymerization of styrene oxide using tin catalysts to produce homopolymers with varying molecular weights (Kayan, 2015).
- Electrogenerated BF3 from tetrafluoroborate-based ionic liquids: theoretical and experimental studies towards selective styrene oxide isomerization: Research on using electrogenerated BF3 to selectively isomerize styrene oxide, highlighting theoretical and experimental insights (Bortolami et al., 2021).
- Selective conversion of styrene oxide to 2-phenylethanol in cascade reactions over non-noble metal catalysts: This paper investigates the catalytic conversion of styrene oxide to 2-phenylethanol using non-noble metal catalysts (Sasu et al., 2016).
- Laboratory blueprints for interstellar searches of aromatic chiral molecules: rotational signatures of styrene oxide: Study of the rotational spectra of styrene oxide for potential detection in interstellar space (Stahl et al., 2020).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?