Key Documents
5.89591
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxane
99.8%, anhydrous
Synonyma:
Diethylene oxide, Dioxane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.11
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)