Hlavní dokumenty
354400
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde Solution
25% Aqueous
Synonyma:
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Lineární vzorec:
OHC(CH2)3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.32
assay:
≥98% (TLC)
technique(s):
electron microscopy: suitable
Název produktu
Glutaraldehyde, 25% Aqueous Solution,
description
Merck USA index - 14, 4472
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
clear light yellow
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues.
Warning
Toxicity: Toxic (F)
Physical form
25% aqueous solution.
Other Notes
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sujin Park et al.
Histochemistry and cell biology, 153(2), 89-99 (2019-11-14)
Autophagy is a degradative cellular process that can be both non-selective and selective and begins with the formation of a unique smooth double-membrane phagophore which wraps around a portion of the cytoplasm. Excess and damaged organelles and cytoplasmic protein aggregates