Quality Segment
type
Grade I
form
liquid
concentration
50% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable (fixative)
color
colorless
mp
-21 °C ((-6 °F))
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- along with 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES) buffer to fix the concentrated extracellular vesicles (EVs) on concanavalin A for scanning electron microscope (SEM)
- as a component in a solution to fix the cells to observe its morphology
- to fix the Escherichia coli cells in aqueous solution to preserve the surface morphology of bacterial cells
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Highly efficient and safe to use with lensed instruments, rubber, or plastics
- Non-corrosive to metals
- Minimum shelf life of 14 days
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaraldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111-30-8
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?