Přejít k obsahu
8.14393
Glutardialdehyde
(50% solution in water) for synthesis
Synonyma:
Glutaraldehyde solution, Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
OHC(CH2)3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
605390
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
100.7 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
22 hPa ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
22 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
395 °C
concentration
47.0-53.0% (hydrogensulfite method)
dilution
(for synthesis)
pH
3.1-4.5 (20 °C in H2O)
kinematic viscosity
12.75 cSt(25 °C)
bp
100.7 °C/1013 hPa
mp
-33 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI key
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (hydrogensulfit methode): 47.0 - 53.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.125 - 1.130
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutardialdehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 3
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
111-30-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)