1.16974
Peroxide Test Strips, reflectometric
0.2-20.0 mg/L (H₂O₂), REFLECTOQUANT®
Synonyma:
Peroxide chemical test strips, Peroxide test strip for instrument reader
About This Item
Doporučené produkty
product name
Peroxide Test, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
measuring range
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
compatibility
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species: This research uses peroxide detection in biomedical imaging to trace reactive oxygen species in vivo, aiding in the diagnosis and study of diseases associated with oxidative stress (Tada et al., 2024).
- Optimization of Pressurized Liquid Extraction (PLE) Parameters for Extraction of Bioactive Compounds: This study employs peroxide tests in the extraction of bioactive compounds from plant materials, enhancing the efficiency of natural product extraction processes (Chatzimitakos et al., 2024).
- Highly Sensitive, Easy-to-Use, One-Step Detection of Peroxide-, Nitrate- and Chlorate-Based Explosives: Developing highly sensitive detection methods for explosives using electron-rich Ni porphyrins, this application serves crucial roles in safety and security fields, demonstrating the versatility of peroxide tests (Brockmann et al., 2024).
Linkage
Analysis Note
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 6.3 - 7.7 mg/l
- standard 3: 13.5 - 16.5 mg/l
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protokoly
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Související obsah
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.