Key Documents
1.04340
Supelco
Isohexane
≥99.8% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Synonyma:
Isohexane, 2-Methyl pentane, iso-Hexane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
295-570-2
NACRES:
NA.03
product name
Isohexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor pressure
160-190 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
260 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
0.5 cSt(20 °C)
bp
53-63 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
transition temp
flash point -21 °C
solubility
0.02 g/L
density
0.66 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
  • Enantiomeric determination of tramadol and its main metabolite O-desmethyltramadol in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: Explores the role of isohexane in enhancing the enantioselective analysis of tramadol, which is critical for therapeutic drug monitoring and pharmacokinetic studies (Ceccato et al., 2000).
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
-5.8 °F
flash_point_c
-21 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)