Key Documents
1.10983
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyma:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineární vzorec:
HCON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-679-5
NACRES:
NA.03
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Used for GC applications such as sensitive detection in residue and environmental analysis.
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)