Hlavní dokumenty
F-015
Supelco
4-Fluoromethcathinone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Flephedrone hydrochloride
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H13ClFNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
217.67
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H12FNO.ClH/c1-7(12-2)10(13)8-3-5-9(11)6-4-8;/h3-7,12H,1-2H3;1H
InChI key
AQIZJTCPVRVBFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Fluoromethcathinone is a stimulant and new designer drug found in “bath salts” sold at head shops and over the Internet. These synthetic cathinones offer recreational uses that mimic the effects of illegal drugs such as cocaine, methamphetamine, and LSD. Abuse of 4-fluoromethcathinone, also called flephedrone or 4-FMC, has been observed throughout the US from Louisiana, Texas, and Florida to New Jersey, Illinois, and Kansas.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)