Hlavní dokumenty
B-047
Supelco
Buphedrone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Buphedrone hydrochloride solution
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H16ClNO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
213.70
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(C(CC)C(=O)c1ccccc1)C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-3-10(12-2)11(13)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8,10,12H,3H2,1-2H3;1H
InChI key
WJQBARDMJLAIJX-UHFFFAOYSA-N
General description
Buphedrone is a new synthetic cathinone marketed as “bath salts” or “plant food” over the internet. Bath salt products are sold in powder or crystalline form under names including Ivory Wave, Vanilla Sky, Pixie Dust, and White Dove. According to the US Drug Enforcement Administration (DEA), bath salt cathinones have grown increasingly popular among teenagers and young adults due to their ready availability over the internet and legal status.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.