Hlavní dokumenty
M-156
Supelco
Methoxetamine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21NO2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.79
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C(C2=CC(OC)=CC=C2)(NCC)CCCC1.Cl
InChI
1S/C15H21NO2.ClH/c1-3-16-15(10-5-4-9-14(15)17)12-7-6-8-13(11-12)18-2;/h6-8,11,16H,3-5,9-10H2,1-2H3;1H
InChI key
FJNRBMKLTGCSRN-UHFFFAOYSA-N
General description
A certified solution standard for use in LC/MS or GC/MS applications in clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing. Methoxetamine, with street names such as MXE, Mexxy, and Roflcoptr, is a designer drug and ketamine derivative used recreationally as a dissociative and hallucinogen. The drug has been reported to have the same unwanted side effects as ketamine. Methoxetamine use is reportedly popular in the United Kingdom with cases also observed in the US.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)