Key Documents
PH002771
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Lineární vzorec:
C16H13ClN2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.812
MDL number:
Other Notes