Hlavní dokumenty
Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
Synonyma:
priming bulk
About This Item
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
material
rubber bulb
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
205A
diam.
53 mm
volume
75 mL
Související kategorie
General description
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)