Merck
HS20631B
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20631B
Material:
black , natural rubber
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
black , natural rubber
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20631B
L × O.D. × diam.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
capacity
85 mL
General description
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
Features and Benefits
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)