Merck
Z333980
BRAND® pipette fillers
Standard, for pipettes up to 10 mL
Synonyma:
natural rubber pipette fillers, pipet controller, pipet filler, pipette manual filler
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 25300
Volume:
10 mL
Material:
natural rubber
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
natural rubber
Quality Segment
description
3 valves
feature
Standard, for pipettes up to 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 25300
volume
10 mL
General description
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Other Notes
BR25300 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® pipette fillers
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)