Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
About This Item
UNSPSC Code:
42272218
NACRES:
NB.51
Doporučené produkty
material
polypropylene valve
capacity
75 cc
diam.
53 mm
General description
For priming pumps, transfer lines, etc. Natural rubber with 3/8 in. O.D.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)