218251
(1S)-(−)-Verbenone
94%
Synonyma:
(1S,5S)-2-Pinen-4-one, (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
94%
form
liquid
optical activity
[α]25/D −130°, c = 10 in ethanol
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.