W200328
Acetaldehyde solution
50 wt. % in ethanol
Synonyma:
Acetic aldehyde, Ethylaldehyde
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Kosher
vapor pressure
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
form
solution
concentration
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
refractive index
n20/D 1.38
bp
65-82 °C
density
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
ethereal
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?