Přejít k obsahu
719099
Acetaldehyde solution
5 M in THF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
44.05
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
5 M in THF
refractive index
n20/D 1.389
density
0.868 g/mL at 20 °C, 0.843 g/mL at 25 °C
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde solution
Výstražné slovo
Danger
Cílové orgány
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
-25.1 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-31.7 °C - closed cup
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9 + 75-07-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)