Hlavní dokumenty
GF53077259
Nickel silver
rod, Cu 45%/Zn 43%/Ni 10%/Pb 2%, 20.5 mm diameter, length 100 mm
Synonyma:
CZ047930
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 530-772-59
L
100 mm
diameter
20.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)