Merck
264865
Tellurium
powder, −30 mesh, 99.997% trace metals basis
Synonyma:
Tellurium element
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Te
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.60
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
236-813-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.997% trace metals basis
form
powder
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
particle size
−30 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
crystal growth
semiconductor synthesis
SMILES string
[Te]
InChI
1S/Te
InChI key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Tellurium as a high-performance elemental thermoelectric: Explores the use of elemental tellurium in thermoelectric applications, important for energy conversion technologies, which is relevant for material science (Lin et al., 2016).
  • Love is in the Earth: A review of tellurium (bio) geochemistry in surface environments: Discusses the bio-geochemical cycles of tellurium, its environmental distributions, and transformations, which may be of interest to environmental chemists or those in academia studying geochemical cycles (Missen et al., 2020).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
13494-80-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)