GF07846511
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co 66%/Si 15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 10 m, coil width 50.8 mm
Synonyma:
CO810220
About This Item
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Doporučené produkty
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 078-465-11
L
10 m
coil width
50.8 mm
thickness
0.018 mm
Související kategorie
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)