Merck
263303
Tellurium
granular, −5-+50 mesh, 99.99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Te
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
127.60
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141913
EC Number:
236-813-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.99% trace metals basis
form
granular
resistivity
5.8-33 μΩ-cm, 20°C
particle size
−5-+50 mesh
bp
990 °C (lit.)
mp
450 °C (lit.)
density
6.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Te]
InChI
1S/Te
InChI key
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tellurium
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
13494-80-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Hridyesh Kumar et al.
Carbohydrate polymers, 97(2), 327-334 (2013-08-06)
The present work describes synthesis of water soluble L-cysteine-functionalized CdTe quantum dots (QDs) with size tunable emission at different time intervals for chitosan based film. The characterization of the synthesized CdTe QDs-chitosan film was made by Fourier transform infrared (FTIR)
Edward R T Tiekink
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(21), 6390-6395 (2012-01-19)
Despite being disparaged for their malodorous and toxic demeanour, compounds of selenium, a bio-essential element, and tellurium, offer possibilities as therapeutic agents. Herein, their potential use as drugs, for example, as anti-viral, anti-microbial, anti-inflammatory agents, etc., will be surveyed along
E C Stangherlin et al.
Toxicology, 207(2), 231-239 (2004-12-15)
The effect of single maternal subcutaneous (s.c.) injection of 0.12 mg/kg diphenyl ditelluride, (PhTe)2, diluted in canola oil at days 6, 10 or 17 of gestation were evaluated in Wistar rats. The reduction of body weight gain was statistically significant
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
263303-25G04061826122242