Hlavní dokumenty
GF27361313
Silver/Copper
powder, Ag 72%/Cu 28%, max. particle size 45 micron, weight 200 g
Synonyma:
AG066015
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 273-613-13
weight
200 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)