Přeskočit na
774103
Copper
nanopowder, 60-80 nm particle size (APS), ≥99.5% trace metals basis
Synonyma:
Copper nanoparticles
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 340,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cu
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
63.55
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141805
EC Number:
231-159-6
MDL number:
1 340,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.5% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
core: copper
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
particle size
60-80 nm (APS)
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Copper nanopowders have seen use in biomedical applications as an antimicrobial[1] ; as plasmonic materials and as a component of reforming catalysts.
Preparation Note
Partially Passivated: <  5% oxygen added by weight
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
774111349208349151
Copper nanopowder, 60-80&#160;nm particle size (APS), &#8805;99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774103
Copper
Copper nanopowder, 40-60&#160;nm particle size (SAXS), &#8805;99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
774111
Copper
Copper foil, thickness 0.025&#160;mm, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
349208
Copper
Copper foil, thickness 0.5&#160;mm, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
349151
Copper
description
nanopowder, 60-80 nm particle size (APS), ≥99.5% trace metals basis
description
nanopowder, 40-60 nm particle size (SAXS), ≥99.5% trace metals basis
description
foil, thickness 0.025 mm, 99.98% trace metals basis
description
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
≥99.5% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
assay
99.98% trace metals basis
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
reaction suitability
core: copper
form
nanopowder
form
nanopowder
form
foil
form
foil
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
Skladovací třída
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Self-heat. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)