Merck
576824
Silver-copper alloy
nanopowder, <100 nm particle size
Synonyma:
CuAg25
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CuAg25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
nanopowder
composition
Ag, ~97.5% , Cu, ~2.5%
reaction suitability
core: copper, core: silver
particle size
<100 nm
application(s)
hydrogen and fuel cell
SMILES string
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
InChI key
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Legal Information
Product of Engi-Mat Co.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)