Přeskočit na
484059
Silver
nanopowder, <150 nm particle size, 99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 580,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101802
EC Number:
231-131-3
MDL number:
5 450,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
nanopowder
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
particle size
<150 nm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Silver nanoparticles (Ag-NPs) have unique physical and chemical properties such as high thermal and electrical conductivity, chemical stability, catalytic activity, surface-enhanced Raman scattering, and nonlinear optical behavior. Ag-NPs are widely used in the fields of electronics, catalysis, and medicine.
Application
Silver can be used as a catalyst for the direct electroreduction ofcarbon dioxide.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
576832327077295744
Silver nanopowder, &lt;150&#160;nm particle size, 99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
484059
Silver
Silver nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size, contains PVP as dispersant, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
576832
Silver
Silver flakes, 10&#160;&#956;m, &#8805;99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327077
Silver
Silver wool, diam. 0.05&#160;mm, &#8805;99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
295744
Silver
assay
99% trace metals basis
assay
99.5% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
form
nanopowder
form
nanopowder
form
flakes
form
wool
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
signalword
Warning
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
pictograms
Health hazardEnvironment
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)