C26402
4-Chlorobenzotrifluoride
98%
Synonyma:
1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
density
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?