Merck
178470
4-(Trifluoromethyl)phenol
97%
Synonyma:
α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Hydroxybenzotrifluoride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3C6H4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-945-7
Beilstein/REAXYS Number:
1637019
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
97%
form
liquid
mp
45-47 °C (lit.)
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
InChI key
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Trifluoromethyl)phenol molecule, bound at the active site of H61T (His-61→Thr) mutant, shows strong density.
4-(Trifluoromethyl)phenol also known as p-trifluoromethylphenol, is used in synthesis of polymers and monomers.
Application
4-(Trifluoromethyl)phenol (4-hydroxybenzotrifluoride) was used in the synthesis of diaryl ether.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
183.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
84 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)