Přeskočit na
F3800
4-Fluoroaniline
99%
Synonyma:
1-Amino-4-fluorobenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
630,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 600,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 620,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
FC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
111.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-735-5
Beilstein/REAXYS Number:
742030
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
630,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187 °C/767 mmHg (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
653586F3401F8004
2-Fluoroaniline ≥99%
Supelco
F3401
2-Fluoroaniline
description
99%
description
97%
description
≥99%
description
99%
assay
99%
assay
97%
assay
≥99%
assay
99%
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
density
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
187 °C/767 mmHg (lit.)
bp
-
bp
182-183 °C (lit.)
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
functional group
fluoro
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
fluoro
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
target_organs
Blood,hematopoietic system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
162.9 °F
flash_point_c
72.7 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?