O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H4CF3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-805-1
Beilstein/REAXYS Number:
510993
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
152 °C (lit.)
density
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
InChI key
DGRVQOKCSKDWIH-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
135.5 °F
Bod vzplanutí (°C)
57.5 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?