Hlavní dokumenty
ALD00142
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H5FO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
112.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.373
density
1.264 g/mL at 25 °C
SMILES string
FS(CC)(=O)=O
InChI
1S/C2H5FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
InChI key
OIBMEBLCOQCFIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
135.0 °F
flash_point_c
57.22 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Ve spolupráci s K. Barrym Sharplessem a jeho spolupracovníky nabízíme řadu sulfonylfluoridových činidel, která podléhají reakci "Click II".
Související obsah
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.