Merck
709980
Ethyl methyl sulfone
for energy applications, 97%
Funkce v oblasti udržitelnosti
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H8SO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
sustainability
Sustainability features
bp
239 °C (lit.)
mp
32-37 °C
density
1.1 g/cm3
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
greener alternative category
SMILES string
CCS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O2S/c1-3-6(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI key
YBJCDTIWNDBNTM-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products that adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product that plays a crucial role in the formulation of lithium-ion batteries with increased nickel content in the cathode′s layered oxides. This contributes to higher energy density and improved overall battery performance. Click here for more information.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
>230.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
> 110 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)