Hlavní dokumenty
319732
Sigma-Aldrich
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride
96%
Synonyma:
NfF, Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
About This Item
Lineární vzorec:
CF3(CF2)3SO2F
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
302.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
96%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
64 °C (lit.)
density
1.682 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C4F10O2S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16
InChI key
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Application
Perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride (NfF) reacts with alcohols, including phenols, to yield nonafluorobutanesulfonate esters (nonaflates). Nonaflates can be used as electrophiles in several palladium-catalyzed cross coupling reactions and in Buchwald-Hartwig amination.
NfF can also be used to prepare aryl nonaflates by reacting with corresponding aryloxysilanes in the presence of fluoride ion.
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Palladium-catalyzed amination of aryl nonaflates.
Anderson KW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 68(25), 9563-9573 (2003)
A general method for palladium-catalyzed reactions of primary sulfonamides with aryl nonaflates.
Shekhar S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(11), 4552-4563 (2011)
Uber Perfluoralkansulfonsaurearylester.
Niederprum H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1973(1), 20-32 (1973)
Facile synthesis of trifluoro-and hexafluoroisopropyl halides.
Hanack M and Ullmann J
The Journal of Organic Chemistry, 54(6), 1432-1435 (1989)
Hydrierende Spaltung phenolischer und enolischer Perfluoroalkansulfonate.
Subramanian L R, et al.
Synthesis, 1984(06), 481-485 (1984)