Přejít k obsahu
562610
Nonafluorobutanesulfonic anhydride
97%
Synonyma:
Nonafluorobutanesulfonic acid anhydride, Perfluorobutanesulfonic anhydride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CF3(CF2)3SO2)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
582.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
253-270-9
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.3210 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
density
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, sulfonic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F18O5S2/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)32(27,28)31-33(29,30)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22
InChI key
QKIHLPFZYGFMDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can be synthesized by using potassium nonafluorobutane-sulfonate as the starting material.
Application
Nonafluorobutanesulfonic anhydride can play the role of an activating agent in the synthesis of 4-bromothieno[2,3-b]pyridine via reaction with tetra-n-butylammonium bromide in dichloromethane.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)