Merck
746959
Ethenesulfonyl fluoride
95%
Synonyma:
ESF, Vinyl sulfonyl fluoride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H3FO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
110.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Halogenations, reaction type: click chemistry
refractive index
n20/D 1.385
density
1.328 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=S(F)(C=C)=O
InChI
1S/C2H3FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
InChI key
BYPHZHGVWNKAFC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethenesulfonylfluoride is a Michael acceptor used in dyestuffs, functional materials,photoresist materials, lubricating oil additives, and medicinal chemistry. Itexhibits extraordinary reactivity in SuFEx click chemistry and organicsynthesis.
Application
Ethenesulfonyl fluoride can be used as a reactant to synthesize:
  • β-Arylethenesulfonyl fluorides via palladium(II) acetate-catalyzed Heck-Matsuda reaction with arenediazonium tetrafluoroborates.
  • Bisalkylsulfonyl fluoride(BSF) monomers via Michael addition reaction with amines/anilines. BSF monomers are applicable in the synthesis of polysulfonates.
  • Cyclobutane-fused pyridinyl sulfonyl fluorides by photocatalytic [2 + 2] cycloaddition with pyridones or isoquinolones.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
104.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
40 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)