900921
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 2,000, PLGA Mn 3,000, lactide:glycolide 50:50
Synonyma:
PEG-PLGA, Polyethylene glycol, mPEG-b-PLGA
About This Item
Doporučené produkty
form
crystals
Quality Level
feed ratio
lactide:glycolide 50:50
mol wt
PEG average Mn 2,000
PLGA Mn 3,000
impurities
≤5000 ppm (residual monomer by GC)
shipped in
dry ice
Storage temp.
−20°C
Související kategorie
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)