Merck
719919
Resomer® RG 752 H, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
acid terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 4,000-15,000
Synonyma:
PLGA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
(Powder or Solid or Chunk(s))
feed ratio
lactide:glycolide 75:25
mol wt
Mw 4,000-15,000
degradation timeframe
<6 months
impurities
≤0.1% Sulfated Ash (CONF0010 Conforms)
viscosity
0.14-0.22 dL/g, 0.5 % in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
transition temp
Tg 42-46 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
InChI key
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA) is a biodegradable andbioabsorbable polymer that is widely used in the formulation of implantable andinjectable drug delivery systems. PLGA material induces minimal inflammatoryresponse inside the body and degrades to produce biocompatible lactic andglycolic acids.
Legal Information
Product of Evonik
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)