Merck
900664
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)(50:50)-b-poly(ethylene glycol)
10k-2k
Synonyma:
PLGA-b-PEG, PLGA-PEG
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H[(C3H4O2)x(C2H2O2)y]mO[C2H4O]nCH3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
chunks
storage temp.
2-8°C
Application
Biocompatible, amphiphilic block copolymer composed of a hydrophilic PEG block and a hydrophobic poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PLGA) block. These materials have been used in control release and nanoparticle formulation for drug encapsulation and delivery applications. Well-defined materials with varying properties can be prepared by controlling the relative length of each polymer block. Hydroxyl termination allows for facile further chemical modification of these materials.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)