Merck
07964
Methoxypolyethylene glycol amine
750 MW
Synonyma:
mPEG-NH2, O-(2-Aminoethyl)-O′-methylpolyethylene glycol, Aminopolyethylene glycol monomethyl ether, Methoxypolyoxyethylene amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
Číslo CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
color
white to yellow
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxypolyethylene glycol amine can:
  • Form dendritic micelles to enhance the solubility of hydrophobic compounds.
  • Conjugate with an anticancer drug methotrexate (MTX) to form MTX-PEG with potential application as drug carriers.
  • Couple with polyethylenimine (PEI) to form graft copolymers which can be used as nonviral gene vectors.
Other Notes
Oligomer used to prepare PEG-ylated conjugates having the advantage of reduced immunogenicity and increased serum half life
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxypolyethylene glycol amine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)