Přejít k obsahu
729124
Poly(ethylene glycol) methyl ether tosylate
average MN 2,000, tosylate, methoxy
Synonyma:
Polyethylene glycol, Methoxy PEG tosylate, Methoxypolyethylene glycol tosylate, PEG tosylate, mPEG tosylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2OSO2C6H4CH3
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene glycol) methyl ether tosylate, average Mn 2,000
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 2,000
transition temp
Tm 48-53 °C
Mw/Mn
≤1.1
Ω-end
tosylate
α-end
methoxy
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)