Hlavní dokumenty
759937
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)indole
97%
Synonyma:
2-(Trifluoromethyl)-1H-indole
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6F3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
185.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
106-110 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-5,13H
InChI key
QFHVHZJGQWMBTE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)