Merck
701068
5-(Trifluoromethyl)indole
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H6F3N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
185.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
67-70 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-13-8/h1-5,13H
InChI key
LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)