Přeskočit na
O9808
2-Oxindole
97%
Synonyma:
2-Indolinone, Oxindole
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 550,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 820,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-429-5
Beilstein/REAXYS Number:
114692
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
1 550,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
bp
227 °C/73 mmHg (lit.)
mp
123-128 °C (lit.)
SMILES string
O=C1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
InChI key
JYGFTBXVXVMTGB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR24431A09990CDS008597
USP
USP
1A09990
Oxindole
description
97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
AldrichCPR
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
bp
227 °C/73 mmHg (lit.)
bp
227 °C/73 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
form
crystals
form
powder
form
-
form
solid
mp
123-128 °C (lit.)
mp
123-128 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Gene Information
human ... PGR(5241)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)